Få mere at vide
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate, 97%
Artikelnummer. 10746052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10746052 100 mg Glasflaske 100mg
10265571 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344461000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120686-17-1 | C14H22NO2 | 236.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120686-17-1
Molekylær formel C14H22NO2
Molekylvægt (g/mol) 236.33
MDL nummer MFCD00798308
InChI nøgle ZIJHIHDFXCNFAA-GFCCVEGCSA-O
PubChem CID 1501868
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Navn note 97%
Farve Hvid eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation 2.3
Synonym s-tert-butyl 3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, t-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, 1,1-dimethylethyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, benzenebutanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, t-butyl 3r-3-amino-4-phenylbutanoate, s-tert-butyl3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenyl-butanoate, s-3-amino-4-phenyl-butyric acid tert-butyl ester, s-3-amino-4-phenylbutanoic acid tert-butyl ester
Mængde 100 mg
Formel vægt 235.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.