Få mere at vide
tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate, 97%
Artikelnummer. 10745293 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10745293 250 mg 250mg
10075753 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337892500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120686-18-2 | C13H20NO2 | 222.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120686-18-2
Molekylær formel C13H20NO2
Molekylvægt (g/mol) 222.31
MDL nummer MFCD00798310
InChI nøgle TYYCBAISLMKLMT-NSHDSACASA-O
PubChem CID 7021093
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Navn note 97%
Farve Farveløs til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4960 to 1.498
Specifik rotation -22
Synonym s-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, s-tert-butyl3-amino-3-phenylpropanoate, t-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, s-alpha-2-oxo-2-tert-butoxyethyl benzyl amine, tert-butyl-3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, bs
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoat
Specifik rotationstilstand - 22.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Lidt tyktflydende væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.