Få mere at vide
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate, 95%
Artikelnummer. 10542232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10542232 500 mg Glasflaske 500mg
10464605 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337955000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 158849-23-1 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 158849-23-1
Molekylær formel C8H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00798293
InChI nøgle BFFNZGWJTHWUMY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym tert-butyl 3r-3-aminobutanoate, r-tert-butyl 3-aminobutanoate, tert-butyl-3r-3-aminobutanoate, tert-butyl r-3-aminobutyrate, tert-butyl r-3-aminobutanoate, 1,1-dimethylethyl 3r-3-aminobutanoate, r-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, tert-butyl r-3-amino-3-methylpropionate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r
PubChem CID 2733826
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-aminobutanoat
SMIL CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
Kogepunkt 50.0°C (0.7 mmHg)
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4260
Specifik rotation − 24.00
Mængde 500 mg
Formel vægt 159.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.