Få mere at vide
tert-butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10577021 500 mg Glasflaske 500mg
10265911 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337925000
Kemiske identifikatorer
CAS 166023-29-6
Molekylær formel C11H24NO2
Molekylvægt (g/mol) 202.32
MDL nummer MFCD01076257
InChI nøgle WBOPVTYXLFEVGP-SECBINFHSA-O
PubChem CID 2733825
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoat
SMIL CC(C)C[C@@H]([NH3+])CC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4300 to 1.432
Specifik rotation -15
Synonym tert-butyl 3r-3-amino-5-methylhexanoate, hexanoicacid, 3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, tert-butyl 3r-3-amino-5-methyl-hexanoate, r-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, 3r-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoicacid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3r
Specifik rotationstilstand - 15.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Mængde 500 mg
Formel vægt 201.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.