Få mere at vide
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoat, 97%
Artikelnummer. 10464415 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10464415 1 g 1g
10057592 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464415 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337880010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 161671-34-7 | C13H19NR.2 | 221,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161671-34-7
Molekylvægt (g/mol) 221.3
MDL nummer MFCD00798309
InChI nøgle TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N
Synonym tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br
PubChem CID 2733824
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C13H19NO2
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4960 til 1,498
Specifik rotation +17
Specifik rotationstilstand +17.00 (20.00 °C c=1,CHCl3)
Mængde 1 g
Formel vægt 221.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Lidt tyktflydende væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.