Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate |
| Navn note | 97% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Molekylær formel | C13H19NO2 |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4960 til 1,498 |
| Specifik rotation | +17 |
| Specifik rotationstilstand | +17.00 (20.00 °C c=1,CHCl3) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.