Få mere at vide
tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11346905 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10672275 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346905 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08288DE
Kemiske identifikatorer
CAS 274682-80-3
Molekylær formel C11H20N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.353
MDL nummer MFCD10700060
InChI nøgle ZCELPXRDWJCIJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-thiocarbamoyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-thiocarboxamide, 3-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-carbamothioylpiperidine, 3-carbamothioylpiperidine, n1-boc protected, 3-carbamothioylpiperidine,n1-boc protected, tert-butyl3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-aminothioxomethyl piperidinecarboxylate, tert-butyl 3-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 3-aminothioxomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23546083
IUPAC navn tert-butyl-3-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 244.36
Procent renhed 95%