Få mere at vide
tert-butyl (3-oxocyclobutyl)carbamat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11995571 1 g 1g
11905581 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154748-49-9 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154748-49-9
Molekylær formel C9H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 185.22
InChI nøgle FNHPTFKSPUTESA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxocyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-oxocyclobutyl carbamate, tert-butyl n-3-oxocyclobutyl carbamate, 3-oxo-cyclobutyl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino cyclobutanone, 2-methyl-2-propanyl 3-oxocyclobutyl carbamate, 3-tert-butyloxycarbonylamino cyclobutan-1-one, 3-oxocyclobutylcarbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, 3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23374584
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-oxocyclobutyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 185.22
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.