Få mere at vide
tert-butyl 3-oxocyclobutancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041423
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15418658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62064.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 145549-76-4 | C9H14O3 | 170.208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145549-76-4
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.208
MDL nummer MFCD12827541
InChI nøgle JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
PubChem CID 10261520
IUPAC navn tert-butyl 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.2
Procent renhed 97%