Få mere at vide
tert-butyl 3-oxocyclobutancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498648
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498648 1 g 1g
15418658 250 mg 250mg
15408658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62064.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145549-76-4 | C9H14O3 | 170.208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145549-76-4
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.208
MDL nummer MFCD12827541
InChI nøgle JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
PubChem CID 10261520
IUPAC navn tert-butyl-3-oxocyclobutan-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 170.2
Procent renhed 97%