Få mere at vide
tert-butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396885 5 g 5g
10065682 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396885 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07066DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 185099-67-6
Molekylær formel C12H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 225.288
InChI nøgle MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC navn tert-butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 225.29
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.