Få mere at vide
tert-butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10065682
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10065682 1 g 1g
11396885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10065682 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07066DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 185099-67-6
Molekylær formel C12H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 225.288
InChI nøgle MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC navn tert-butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 225.29
Procent renhed 97%