Få mere at vide
tert-Butyl-(3-iodo-1,1-dimethyl-propoxy)-dimethyL-silane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl-(3-iodo-1,1-dimethyl-propoxy)-dimethyL-silane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25IOSi/c1-10(2,3)14(6,7)13-11(4,5)8-9-12/h8-9H2,1-7H3 |
| Formel vægt | 328.0719 |