Få mere at vide
tert-butyl-3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396845
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11396845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10380134 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC74315DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 143557-91-9
Molekylær formel C12H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 227.304
MDL nummer MFCD09966165
InChI nøgle SEGZJJSZYOEABC-IDKOKCKLSA-N
PubChem CID 58414652
IUPAC navn tert-butyl (5S)-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 227.3
Procent renhed 97%