missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl 3-Bromo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 3-Bromo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate |
| CAS | 1936429-06-9 |
| Molekylær formel | C11H16BrN3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 3-Bromo-1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16BrN3O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-8-7(6-15)9(12)14-13-8/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2[nH]nc(Br)c2C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 3-bromo-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.17 |
| Formel vægt | 301.0426 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?