Få mere at vide
tert-butyl 3-brom-2-furoat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306474
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10747865 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08289DA
Kemiske identifikatorer
CAS 59862-90-7
Molekylær formel C9H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 247.088
MDL nummer MFCD11109336
InChI nøgle STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 33589622
IUPAC navn tert-butyl-3-bromfuran-2-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 247.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.