missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butyl 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30343364
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343364 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7019145MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
CAS 1936429-15-0
Molekylær formel C16H24BrN3O3
Mængde 5 mg
Synonym 1,1-Dimethylethyl 3-Bromo-1,4,6,7-tetrahydro-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-16(2,3)23-15(21)19-7-4-13-12(10-19)14(17)18-20(13)11-5-8-22-9-6-11/h11H,4-10H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(C1)c(Br)nn2C3CCOCC3
IUPAC navn tert-butyl 3-bromo-1-(oxan-4-yl)-6,7-dihydro-4H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 386.28
Formel vægt 385.1001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.