Få mere at vide
tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamat, TRC
Artikelnummer. 30348441
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30348441 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30348441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB807045250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate
CAS 150349-36-3
Molekylær formel C9H20N2O2
Mængde 250 mg
Synonym 2-Methylpropan-2-yl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamic Acid tert-butyl Ester, N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10/h5-7,10H2,1-4H3
SMIL CN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 188.27
Formel vægt 188.1525