Få mere at vide
tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31447837
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31447837 5 g
31438750 10 g
31441978 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31447837 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD107665g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate
CAS 75178-96-0
Molekylær formel C8H18N2O2
MDL nummer MFCD00210021
Mængde 5 g
SMIL NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
Procent renhed 97%