Få mere at vide
tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-thiapentatriacontanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-thiapentatriacontanoate |
| CAS | 887353-86-8 |
| Molekylær formel | C31 H60 O10 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H60O10S/c1-29(32)42-27-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-34-15-16-35-17-18-36-19-20-37-21-22-38-23-24-39-25-26-40-28-30(33)41-31(2,3)4/h5-28H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(11-acetylsulfanylundecoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 624.87 |
| Formel vægt | 624.3907 |