Få mere at vide
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15229696 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229696 250 mg 250mg
15219696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229696 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451232500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 898271-20-0
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
InChI nøgle XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 44630603
IUPAC navn tert-butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.28
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.