Få mere at vide
tert-Butyl (3-(2-(2-(3-Aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (3-(2-(2-(3-Aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)carbamate |
| CAS | 194920-62-2 |
| Molekylær formel | C15H32N2O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine, N-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine, N-tert-Butoxycarbonyl-bis[2-(3-aminopropoxy)ethyl] Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCOCCOCCOCCCN |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[3-[2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethoxy]propyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.42 |
| Formel vægt | 320.2311 |