missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl (2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]-2-[(1,3-thiazolidin-3-yl)carbonyl]pyrrolidine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]-2-[(1,3-thiazolidin-3-yl)carbonyl]pyrrolidine-1-carboxylate |
| CAS | 401566-80-1 |
| Molekylær formel | C27H38N6O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Teneligliptin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38N6O3S/c1-20-16-24(33(28-20)21-8-6-5-7-9-21)30-12-10-29(11-13-30)22-17-23(25(34)31-14-15-37-19-31)32(18-22)26(35)36-27(2,3)4/h5-9,16,22-23H,10-15,17-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)N(C1)[C@H](C(N2CSCC2)=O)C[C@@H]1N(CC3)CCN3C4=CC(C)=NN4C5=CC=CC=C5 |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S,4S)-4-[4-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)piperazin-1-yl]-2-(1,3-thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 526.69 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?