Få mere at vide
tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-hydroxyoctadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-hydroxyoctadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate |
| Mængde | 0.5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29H57NO4Si |
| Formel vægt | 511.41 |
| Molekylvægt (g/mol) | 511.85 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?