Få mere at vide
tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-1-((Bis(2-cyanoethoxy)phosphoryl)oxy)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)octadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl ((2S,3R,4E,11Z)-1-((Bis(2-cyanoethoxy)phosphoryl)oxy)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)octadeca-4,11-dien-2-yl)carbamate |
| Mængde | 0.5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C35 H64 N3 O7 P Si |
| Formel vægt | 697.425 |
| Molekylvægt (g/mol) | 697.958 |