Få mere at vide
tert-Butyl 2-Oxo-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 2-Oxo-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate |
| CAS | 203661-69-2 |
| Molekylær formel | C13 H21 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-6-4-13(5-7-14)8-10(15)9-13/h4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CC(=O)C2 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.311 |
| Formel vægt | 239.152 |