Få mere at vide
tert-Butyl 2-Nitroethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
for synthesis
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 77791-00-5 |
| Tæthed | 1.00 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 30°C to 35°C/1 hPa |
| MDL nummer | MFCD00066255 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | tert-Butyl 2-nitroethyl ether, 2-Nitroethanol tert-butyl ether, tert-Butyl 2-nitroethyl ether |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.17 |
| Grad | Research |