missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl (2-Iodoethyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (2-Iodoethyl)carbamate |
| CAS | 122234-46-2 |
| Molekylær formel | C7H14INO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl N-(2-Iodoethyl)carbamate, (2-Iodo-ethyl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-Iodo-1-(tert-butoxycarbonylamino)ethane, 2-Iodo-N-Boc-ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14INO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | O=C(NCCI)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2-iodoethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.1 |
| Formel vægt | 271.0069 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?