Få mere at vide
tert-butyl-2-(hydroxymethyl)-1-indolincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505113
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10505113 250 mg 250mg
10082782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505113 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01134CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 172647-87-9
Molekylær formel C14H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 249.31
MDL nummer MFCD06411549
InChI nøgle JNQNQSCDMKNYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, 1-t-butoxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-boc-2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole, tert-butyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl indolinecarboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2 hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate
PubChem CID 2794669
IUPAC navn tert-butyl-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydroindol-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.31
Procent renhed 97%