Få mere at vide
tert-Butyl 2-(diethylfosfono)acetat, TRC
Artikelnummer. 30346422
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30346422 1 g
1 options
Artikelnummer. 30346422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6930151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate
CAS 27784-76-5
Molekylær formel C10H21O5P
Mængde 1 g
Synonym ert-Butyl (diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate, tert-Butyl diethyl phosphonoacetate, (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester, Phosphonoacetic Acid 1-tert-Butyl Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H21O5P/c1-6-13-16(12,14-7-2)8-9(11)15-10(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMIL O=P(CC(OC(C)(C)C)=O)(OCC)OCC
IUPAC navn tert-butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 252.24
Formel vægt 252.11