Få mere at vide
tert-Butyl 2-Cyanopiperazine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 2-Cyanopiperazine-1-carboxylate |
| CAS | 1053656-76-0 |
| Molekylær formel | C10H17N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Boc-2-cyanopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-12-7-8(13)6-11/h8,12H,4-5,7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C#N |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-cyanopiperazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vægt | 211.1321 |