Få mere at vide
tert-Butyl (2-Chloroethyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (2-Chloroethyl)carbamate |
| CAS | 71999-74-1 |
| Molekylær formel | C7H14ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-chloroethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-chloroethylamine, N-t-Butoxycarbonyl-2-chloroethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCl |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2-chloroethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.64 |
| Formel vægt | 179.0713 |