Få mere at vide
tert-butyl-2-chlor-1,3-thiazol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586895
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10215374
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08181DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-60-2
Molekylær formel C8H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 219.683
MDL nummer MFCD09879991
InChI nøgle SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
PubChem CID 24229786
IUPAC navn tert-butyl-2-chlor-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 219.69
Procent renhed 95%