Få mere at vide
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate, 97%
Artikelnummer. 11318045
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318045 10 g 10g
11328045 50 g 50g
11338045 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08216.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23877-12-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23877-12-5
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00051908
InChI nøgle IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90290
IUPAC navn tert-butyl-2-brom-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Tæthed 1.18
Kogepunkt 35°C to 37°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 10 g
Beilstein 1905654
Synonym tert-butyl 2-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromo isobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butylester, tert-butyl 2-bromo-2-methylpropionate, tert-butyl alpha-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromoisobutylate, t-butyl 2-bromoisobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl2-bromoisobutyrate
Formel vægt 223.12
Procent renhed 97%