Få mere at vide
tert-butyl 2-brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363257
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363257 5 g 5g
11373257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13799.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24457-21-4 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24457-21-4
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00209634
InChI nøgle RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-bromobutyrate, tert-butyl2-bromobutanoate, t-butyl 2-bromobutyrate, 2-bromobutyric acid tert-butyl ester, 2-bromobutanoic acid tert-butyl ester, butanoic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tertbutyl 2-bromobutyrate, tert-butyl-2-bromobutyrat, acmc-1cb0d, tert-butyl-2-bromobutyrate
PubChem CID 13124118
IUPAC navn tert-butyl-2-brombutanoat
SMIL CCC(C(=O)OC(C)(C)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-bromobutyrate
Tæthed 1.2
Kogepunkt 72°C to 76°C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 2040298
Formel vægt 223.12
Procent renhed 98%