Få mere at vide
tert-butyl-2-brom-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-5(4H )-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15254308 5 g 5g
15244308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453590050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 365996-06-1
Molekylær formel C11H15BrN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 319.22
InChI nøgle RXXKNZKFRAFFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-bromo-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-bromo-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine, n-boc protected, tert-butyl 2-bromo-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem15507, tert-butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyrid, 5-n-boc-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine
PubChem CID 11162951
IUPAC navn tert-butyl-2-brom-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-5-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Smeltepunkt 94,0 °C til 97,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 319.22
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.