Få mere at vide
tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15420719
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420719 5 g 5g
15478536 250 mg 250mg
15410719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63817.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84758-81-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
tert-butyl-2-aminoisobutyrathydrochlorid anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butyl 2-aminoisobutyrat hydrochlorid anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
eller 1% eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84758-81-6
Molekylær formel C8H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00237698
InChI nøgle LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl
PubChem CID 7019940
IUPAC navn tert-butyl-2-amino-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water or 1% acetic acid.
Formel vægt 195.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver