Få mere at vide
tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10565110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10565110 1 g Glasflaske 1g
10210130 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438020010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 365996-05-0
Molekylær formel C11H17N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 255.34
InChI nøgle BMLHPGOMLGKYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, tert-butyl 2-amino-6,7-dihydro 1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo 5,4-c pyridine, 2-amino-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, 2-amino-5-boc-6,7-dihydro-4h-thiazolo-5,4,c pyridine, tert-butyl 2-amino-4h,6h,7h-1,3 thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2-amino-6,7-dihydro-4h-thiazolo 5,4-c pyridine-5-carboxylate, pubchem17893
PubChem CID 11357283
IUPAC navn tert-butyl-2-amino-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-5-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Smeltepunkt 223.5°C to 224.5°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.