Få mere at vide
tert-butyl-2-amino-2-thioxoethylcarbamat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10443245
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10443245 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10051674 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07925DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89226-13-1
Molekylær formel C7H14N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 190.261
MDL nummer MFCD09025922
InChI nøgle AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-amino-2-thioxoethyl carbamate, tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-butyl n-carbamothioylmethyl carbamate, tert-butyl n-2-amino-2-sulfanylideneethyl carbamate, carbamic acid, 2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ljf8, n-tert-butoxycarbonylglycinethioamide, tert-butoxycarbonylamino acetothioamide, n-t-butoxycarbonylamino acetothioamide
PubChem CID 5324304
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-amino-2-sulfanylidenethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 190.27
Procent renhed 90%