Få mere at vide
tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (2,6-Dioxopiperidin-3-yl)carbamate |
| CAS | 31140-42-8 |
| Molekylær formel | C10H16N2O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | tert-Butyl Ester 2,6-Dioxo-3-piperidinecarbamic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester (2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-carbamic Acid, Pomalidomide Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.25 |
| Formel vægt | 228.111 |