Få mere at vide
tert-Butyl 2-[4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino]acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 2-[4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimi |
| CAS | 1076199-69-3 |
| Molekylær formel | C19 H20 F N3 O2 S |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | Glycine, N-[4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-[4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FN3O2S/c1-11-9-13-16(12-7-5-6-8-14(12)20)22-18(23-17(13)26-11)21-10-15(24)25-19(2,3)4/h5-9H,10H2,1-4H3,(H,21,22,23) |
| SMIL | Cc1cc2c(nc(NCC(=O)OC(C)(C)C)nc2s1)c3ccccc3F |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[[4-(2-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.44 |
| Formel vægt | 373.126 |