Få mere at vide
tert-Butyl 2,2,2-trichloracetimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate |
| CAS | 98946-18-0 |
| Molekylær formel | C6H10Cl3NO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | tert-butyl 2,2,2-trichlorethanimidat |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.51 |
| Formel vægt | 216.9828 |