Få mere at vide
tert-Butyl 2,2,2-trichloracetimid, 97%
Beskrivelse
tert-butyl-2,2,2-trichloracetimidat bruges til at fremstille di-tert-butylperoxid ved en temperatur på -5 °C. Det kan bruges til syntese af N-α -Fmoc-phospho(1-nitrophenylethyl-2-cyanoethyl)-L-serin, indbygget byggesten. Det kan anvendes til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til deres respektive ethere og estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-butyl 2,2,2-trichloracetimidat bruges til at fremstille di-tert-butylperoxid ved en temperatur på -5 °C. Det kan bruges til syntese af N-α -Fmoc-phospho(1-nitrophenylethyl-2-cyanoethyl)-L-serin, indbygget byggesten. Det kan anvendes til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til deres respektive ethere og estere.
Opløselighed Opløselig i
organiske opløsningsmidler, cyclohexan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate |
| Smeltepunkt | 20 °C til 22 °C |
| Tæthed | 1.222 |
| Kogepunkt | 64 °C til 66 °C (15 mm) |
| Flammepunkt | 55 °C (131 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Brydningsindeks | 1.457 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1770049 |
| Vis mere |