Få mere at vide
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, 97%
Artikelnummer. 11479527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479527 5 g 5g
11483950 1 g 1g
11489527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22039.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98946-18-0 | C6H10Cl3NO | 218.50 g/mol
tert-butyl-2,2,2-trichloracetimidat bruges til at fremstille di-tert-butylperoxid ved en temperatur på -5 °C. Det kan bruges til syntese af N-α -Fmoc-phospho(1-nitrophenylethyl-2-cyanoethyl)-L-serin, indbygget byggesten. Det kan anvendes til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til deres respektive ethere og estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butyl 2,2,2-trichloracetimidat bruges til at fremstille di-tert-butylperoxid ved en temperatur på -5 °C. Det kan bruges til syntese af N-α -Fmoc-phospho(1-nitrophenylethyl-2-cyanoethyl)-L-serin, indbygget byggesten. Det kan anvendes til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til deres respektive ethere og estere.
Opløselighed Opløselig i
organiske opløsningsmidler, cyclohexan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98946-18-0
Molekylær formel C6H10Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 218.50
MDL nummer MFCD00077410
InChI nøgle CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734700
IUPAC navn tert-butyl-2,2,2-trichlorethanimidat
SMIL CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Tæthed 1.222
Kogepunkt 64°C to 66°C (15 mmHg)
Flammepunkt 55°C (131°F)
Analyseprocentområde 0.97
Brydningsindeks 1.457
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1770049
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents,cyclo hexane.
Formel vægt 218.51
Procent renhed 97%