Få mere at vide
tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050908
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050908 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050908 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3377.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
CAS 361440-67-7
Analyt- eller komponentnavne tert-Butyl (1S,3S,5S)-3-Carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H18 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid, 3-(aminocarbonyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (1S,3S,5S)-
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-6(7)5-8(13)9(12)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,14)/t6-,7-,8-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2C[C@H]2C[C@H]1C(=O)N
IUPAC navn tert-butyl (1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 226.272
Mængde 25 mg
Formel vægt 226.1317 g/mol