Få mere at vide
tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate, Mikromol™
Beskrivelse
tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| CAS | 709031-43-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-Cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H33 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Boc-saxagliptin, tert-Butyl [(1S)-2-((1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl)-1-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-yl)-2-oxoethyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33N3O4/c1-21(2,3)30-20(28)25-18(19(27)26-16(11-24)5-15-6-17(15)26)22-7-13-4-14(8-22)10-23(29,9-13)12-22/h13-18,29H,4-10,12H2,1-3H3,(H,25,28)/t13?,14?,15-,16+,17+,18-,22?,23?/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl]-1-(3-hydroxy-1-adamantyl)-2-oxoethyl]carbamate |
| Vis mere |