Få mere at vide
tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate |
| Analyt- eller komponentnavne | tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H25NO3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-15/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t10-,11- |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCC[C@H]1CC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[4-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.34 |
| Vis mere |