Få mere at vide
tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate, TRC
Artikelnummer. 30336024
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336024 250 mg
30344054 500 mg
30330480 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30336024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB662850250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate
Analyt- eller komponentnavne tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13H25NO3
InChI formel InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-15/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t10-,11-
Løsningstype Neat
SMIL OCC[C@H]1CC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1
IUPAC navn tert-butyl N-[4-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 243.34
Mængde 250 mg
Formel vægt 243.18