missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl)cyclohexyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl)cyclohexyl)carbamate |
| CAS | 506427-91-4 |
| Molekylær formel | C23H35Cl2N3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | trans-N-tert-Butoxycarbonyl-4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H35Cl2N3O2/c1-23(2,3)30-22(29)26-18-9-7-17(8-10-18)11-12-27-13-15-28(16-14-27)20-6-4-5-19(24)21(20)25/h4-6,17-18H,7-16H2,1-3H3,(H,26,29)/t17-,18- |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.45 |
| Formel vægt | 455.2106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?