missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butyl [(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]carbamate Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30337221
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8095151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl [(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]carbamate Oxalate
CAS 1210348-34-7
Molekylær formel C14H27N3O3 •C2H2O4
Mængde 1 g
Synonym N-[(1R,2S,5S)-2-Amino-5-[(dimethylamino)carbonyl]cyclohexyl]-1,1-dimethylethyl Carbamic Acid Ester Ethanedioate
InChI formel InChI=1S/C14H27N3O3.C2H2O4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11-8-9(6-7-10(11)15)12(18)17(4)5;3-1(4)2(5)6/h9-11H,6-8,15H2,1-5H3,(H,16,19);(H,3,4)(H,5,6)/t9-,10-,11+;/m0./s1
SMIL O=C(N(C)C)[C@H]1CC[C@H](N)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C1.OC(C(O)=O)=O
IUPAC navn tert-butyl ((1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl)carbamate oxcalic acid salt.
Molekylvægt (g/mol) 375.41
Formel vægt 375.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.